Isooktán ≥99%, Reagent Grade
258776-2.5L
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
- Autoignition Temperature:745 °F
- Identity (IR):complying
- Assay (GC):Min. 99.0 %
- Vapor Density:3.9 (vs air)
- Explosion Limit:6 %
- Vapor Pressure:41 mmHg ( 21 °C)
- Refractive Index:n20/D 1.391 (lit.)
:
:13,05212
:99 °C (1,013 hPa)
:-107 °C
:–107 °C
:0,69 g/cm³ (20 °C)
:-12 °C
:–12 °C
:Ambient
:208-759-1
:1262
:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS02
:GHS09
:540-84-1
:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
:MFCD00008943