ContactUsLinkComponent
Chemistry vacuum pumps and systems MD 1C
undefined
Chemistry vacuum pumps and systems MD 1C
  • Catalog No:
  • 181-1147
  • 181-1598
  • Model:
  • MD 1C with EU-plug
  • MD 1C + AK + EK, with EU-plug
  • Vakuová pumpa:
  • MD 1C
  • Počet pater:
  • 3
  • 3
  • Průtok:
  • 22/25 l/min
  • 22/25 l/min
  • Vakuum:
  • -
  • Konečný tlak (absolutní):
  • 2 mbar
  • 2 mbar
  • Konečný tlak s plynovou stabilizací:
  • 4 mbar
  • 4 mbar
  • Ochranná třída:
  • IP 42
  • IP 42
  • Přípojky na tlakové straně (EX):
  • Hose nozzle DN 8 mm
  • Hose nozzle DN 8 - 10 mm
  • Přípojka na sací straně (IN):
  • Hose nozzle DN 8 - 10 mm
  • Hose nozzle DN 8 - 10 mm
  • Přípojka pro studenou vodu:
  • 2 × hose nozzle DN 6 - 8 mm
  • Uznání ATEX:
  • II 3/- G IIC T3 X internal atm. only (only 230V)
  • II 3G IIC T3 X internal atm. only
  • Výkon motoru:
  • 0,08 kW
  • Š×H×V:
  • 316×143×175 mm
  • 316×239×405 mm
  • Hmotnost:
  • 6,9 kg
  • 10,2 kg
  • Konečné vakuum (absolutní):
  • 1,5 mbar
Frequently Bought Together