Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels, micro
Filter funnels, micro
35 mm
Katalogové číslo HACH2584335
Dodavatel:   Hach
Filter funnels, micro
Katalogové číslo HACH2584335
Dodavatel:  Hach
Filter funnels, micro
Filter funnels, micro
35 mm
Přejít na:
Price
270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for micro work, filling burets, manometers, and small bottles.
Specifikace
  • Vnitř. Ø horní části:
    35 mm