ContactUsLinkComponent
Kyselina izobutanová, Supelco®
Irritant
Kyselina izobutanová, Supelco®
Catalog # 46935-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Irritant
Kyselina izobutanová, Supelco®
Catalog # 46935-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1
  • Sekvence:
    2725
  • Pk Info:
    500 mg
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,05172
Boiling Pt:155 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–45 °C
Density:0,949 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:57 °C
Storage Temperature:Ambient
EINECS:201-195-7
UN:2529
ADR:3,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :GHS07
CAS Number:79-31-2
Formula:C₄H₈O₂
MDL Number:MFCD00002658