SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C8
Katalogové číslo 8154-04
Dodavatel: Avantor
Specifikace
- Kapacita:3 ml
- Sekvence:08
- Výška vrstvy:50 mg
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Ultra čisté PP kolony s BAKERBOND® HPLC médii jsou navrženy pro ušetření času, minimalizaci práce, konečné objemy rozpouštědla a vylepšenou účinnost. Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních kolon. Vestavěný ochranný filtr kolony a vyšší koncentrace analytu mohou snížit nebo eliminovat kroky pro předfiltraci a koncentrování.
- Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních SPE kolon
- Jedinečná laminární konfigurace
- Na bázi silikagelu
Obecné aplikace: Neiontové, nepolární až středně polární analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro obrácenou fázi.