n-Oktan
EHERC15711000
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:5 mL
- Sekvence:2210
:
:13,06782
:126 °C (1013 hPa)
:–57 °C
:0,703 g/cm³ (20 °C)
:8 °C
:Ambient
:203-892-1
:1262
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:111-65-9
:H₃C(CH₂)₆CH₃
:MFCD00009556