SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Diol
8167-02
: Avantor
- Kapacita:1 ml
- Sekvence:02
- Výška vrstvy:35 mg
- Fáze:Diol (COHCOH)
- Bal.:1
Ultra čisté PP kolony s BAKERBOND® HPLC médii jsou navrženy pro ušetření času, minimalizaci práce, konečné objemy rozpouštědla a vylepšenou účinnost. Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních kolon. Vestavěný ochranný filtr kolony a vyšší koncentrace analytu mohou snížit nebo eliminovat kroky pro předfiltraci a koncentrování.
- Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních SPE kolon
- Jedinečná laminární konfigurace
- Na bázi silikagelu
Obecné aplikace: Neiontové, polární analyty.
SPE kolony je možné použít pro normální fáze.