Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Frocks, Zip Closure
VWR® Basic, Frocks, Zip Closure
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Basic, Frocks, Zip Closure
Dodavatel:  VWR Collection
Certifikáty
VWR® Basic, Frocks, Zip Closure
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These disposable frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and certain dry particulates in non hazardous environments.
  • Zip closure
  • Elastic wrists
  • Raglan sleeves
  • Free from natural rubber latex
Weight: 40 g/m²
Balení: 1 piece per bag, 50 bags per case.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 113-9000
  • 113-9001
  • Typ uzávěru:
  • Se zipem
  • Se zipem
  • Přihrádka:
  • bez kapes
  • bez kapes
  • Rod:
  • Unisex
  • Unisex
  • Aplikace oblečení:
  • General Purpose|Laboratory
  • General Purpose|Laboratory
  • Hmotnost:
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Barva
    Velikost oblečení
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • 01
    Bílá
    XL
    108 cm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 2 400,00 Kč
    2 400,00 Kč
    1 * 50 KS
       2 400,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9000
    Typ uzávěru
    Se zipem
    Přihrádka
    bez kapes
    Rod
    Unisex
    Aplikace oblečení
    General Purpose|Laboratory
    Hmotnost
    40 g/m²
  • 02
    Bílá
    XXL
    112 cm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 2 400,00 Kč
    2 400,00 Kč
    1 * 50 KS
       2 400,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9001
    Typ uzávěru
    Se zipem
    Přihrádka
    bez kapes
    Rod
    Unisex
    Aplikace oblečení
    General Purpose|Laboratory
    Hmotnost
    40 g/m²