VWR® Basic, Frocks
Dodavatel: VWR Collection
Certifikáty
O tomto produktu
These disposable frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and certain dry particulates in non hazardous environments.
- Press stud fastening
- Elastic wrists
- Raglan sleeves
- Free from natural rubber latex
Weight: 40 g/m²
Packaging: 1 piece per bag, 50 bags per case.
Specifikace
- Catalog No:
- 113-8999
- 113-8995
- 113-8998
- 113-8996
- Typ uzávěru:
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Přihrádka:
- bez kapes
- bez kapes
- bez kapes
- bez kapes
- Rod:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Aplikace oblečení:
- General Purpose, Laboratory
- General Purpose, Laboratory
- General Purpose, Laboratory
- General Purpose, Laboratory
- Hmotnost:
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
Specifikace
Související informace
Food contact certificate F
Další podrobnosti o produktu
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Snap
Technický list
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktová literatura
Frequently Bought Together