ContactUsLinkComponent
2-Etoxyethanol ≥99%, TECHNICAL
  24043.294
 :  
undefined
2-Etoxyethanol ≥99%, TECHNICAL
  24043.294
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Refractive index (20°C):
    1.405 - 1.408
 :
 :13,03786
 :135 °C (1013 hPa)
 :–70 °C
 :0,932 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :203-804-1
 :1171
 :3,III
 :01-2119560582-38
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :110-80-5
 :MFCD00008590
 :C₂H₅OCH₂CH₂OH
 :MFCD00002869