VWR® Basic ESD Visitor Coats, SPP
Katalogové číslo 113-8954
Dodavatel: VWR Collection
Specifikace
- Velikost oblečení:XXL
- Typ uzávěru:Zapínání na druky
- Aplikace oblečení:Laboratory,Industrial
- Rod:Unisex
- Přihrádka:bez kapes
- Barva:Bílá
- Délka:112 cm
- Bal.:50
- Hmotnost:30 g/m²
Specifikace
O tomto produktu
Disposable coats, with collar, made from non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
- Press stud closure
- Elastic wrists
- Free from natural rubber latex
- Anti-static properties
Weight: 30 g/m²
Packaging: 1 piece per bag, 50 bags per case.