Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Vousenky
VWR® Basic, Vousenky
VWR® Basic, Vousenky
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic, Vousenky
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Jednorázová vousenka je vyrobena z netkaného polypropylenu (SPP), který poskytuje ochranu před prachem, nečistotou a některými částicemi v nekritickém prostředí.
  • Bez přírodního kaučukového latexu
  • k dispozici v bílé nebo modré barvě
Hustota: 10 g/m²
Packaging: 100 ks/sáček, 10 sáčků/balení.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 113-8902
  • 113-8903
  • Hmotnost:
  • 10 g/m²
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Barva
    Availability
    Price
  • Bílá
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 2 600,00 Kč
    2 600,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       2 600,00 Kč
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8902
    Hmotnost
    10 g/m²
  • Modrá
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 2 600,00 Kč
    2 600,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       2 600,00 Kč
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8903
    Hmotnost