VWR® Advanced, Bouffant Caps, Latex-Free
Dodavatel: VWR Collection
Certifikáty
O tomto produktu
Jednorázové čepice jsou vyrobeny z netkaného polypropylenu (SPP), který poskytuje ochranu před prachem, nečistotou a některými částicemi v nekritickém prostředí.
- Bez přírodního kaučukového latexu
- k dispozici v bílé nebo modré barvě
Hustota: 16 g/m²
Packaging: 100 ks/sáček, 10 sáčků/baleni.
Související informace
CoC Bouffant caps, latex-free, VWR® Advanced COC_VWRI113-8889_A5200968 COC_VWRI113-8889_A5230211 COC_VWRI113-8894_A5220736 CoC_VWR® ADVANCE BOUFFANT CAP
Food Contact Certificate
Další podrobnosti o produktu
TDS VWR® Advance Bouffant Cap
Technický list
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktová literatura
Frequently Bought Together