Orders LinkContactUsLinkComponent
Kyselina citronová
Kyselina citronová
0100, 100
Katalogové číslo HACH2106269
Dráždivý
Dodavatel:   Hach
Kyselina citronová
Katalogové číslo HACH2106269
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  77-92-9
Kyselina citronová
Kyselina citronová
0100, 100
Přejít na:
Číslo CAS:  77-92-9
Price
1 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Synonyma:  2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
  • Číslo CAS:77-92-9
  • Vzorec:HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
  • MDL číslo:MFCD00011669
  • Molecular Weight:192.13
  • Merck Index:13,02350
  • Bod varu:310 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:149…151 °C
  • Hustota:1,665 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,665 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:201-069-1
  • REACH:01-2119457026-42-0000
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100
  • Sekvence:
    0100
Specifikace