ContactUsLinkComponent
Kyselina citronová
Irritant
Kyselina citronová
Catalog # HACH1454828
Supplier:  Hach
CAS Number:  
undefined
Irritant
Kyselina citronová
Catalog # HACH1454828
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1.000
  • Sekvence:
    1000
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,02350
Boiling Pt:310 °C (1013 hPa)
Melting Pt:149…151 °C
Density:1,665 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:201-069-1
REACH:01-2119457026-42-0000
 :GHS07
CAS Number:77-92-9
Formula:HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MDL Number:MFCD00011669