ContactUsLinkComponent
Kyselina šťavelová ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Irritant
Kyselina šťavelová ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL241172-50G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Irritant
Kyselina šťavelová ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL241172-50G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    50 g
  • Sekvence:
    3368
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,06980
Boiling Pt:365 °C (1013 hPa)
Melting Pt:99…100 °C
Density:1,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:205-634-3
UN:3261
ADR:8,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :GHS07
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573