ContactUsLinkComponent
Kyselina thioglykolová ≥98%, GPR RECTAPUR®
Toxický
Korozi způsobující
Kyselina thioglykolová ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo 20495.265
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Toxický
Korozi způsobující
Kyselina thioglykolová ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo 20495.265
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay (at filling):
    Min. 98 %
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
  • Fe (Iron):
    Max. 5 ppm
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Merck Index:13,09410
Bod varu:96 °C (1013 hPa)
Bod tání:–16,5 °C
Hustota:1,33 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Refrigerator
EINECS:200-677-4
UN:1940
ADR:8,II
 :GHS06
 :GHS05
Číslo CAS:68-11-1
Vzorec:HSCH₂COOH
MDL číslo:MFCD00004876