Glycin ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Purity: 99.5+% CAS No.: 56-40-6 Molecular Formula: H2NCH2CO2H Formula Weight: 75.07 Physical Form: Powder Density: 1.595 pH: 5,97 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 635782 Merck Reference: 14,4491 MDL No.: MFCD00008131
Synonyma: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
- Číslo CAS:56-40-6
- Vzorec:NH₂CH₂COOH
- MDL číslo:MFCD00008131
- Molecular Weight:75.07
- Merck Index:14,4491
- Bod varu:181 °C (1013 hPa)
- Bod tání:∼ 245 °C (rozkl.)
- Hustota:1,595
- :Density: 1,64 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-272-2
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Purity: 99.5+% CAS No.: 56-40-6 Molecular Formula: H2NCH2CO2H Formula Weight: 75.07 Physical Form: Powder Density: 1.595 pH: 5,97 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 635782 Merck Reference: 14,4491 MDL No.: MFCD00008131
Synonyma: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
- Číslo CAS:56-40-6
- Vzorec:NH₂CH₂COOH
- MDL číslo:MFCD00008131
- Molecular Weight:75.07
- Merck Index:14,4491
- Bod varu:181 °C (1013 hPa)
- Bod tání:∼ 245 °C (rozkl.)
- Hustota:1,595
- :Density: 1,64 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-272-2
Documents
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice