Mravenčan sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo 27869.297
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:Min. 98 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 5 ppm
- Cl (Chloride):Max. 20 ppm
- NH4 (Ammonium):Max. 20 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 100 ppm
- Fe (Iron):Max. 5 ppm
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,08694
Hustota:1,919 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:205-488-0
REACH:01-2119486468-21
Číslo CAS:141-53-7
Vzorec:HCO₂Na
MDL číslo:MFCD00013101