Supelco® Organic Reference Standard, Heneicosanoic acid
Supplier: Merck
Certificates
About this item
- GHS signal: GHS07
Specifications
- Čí. CAS:2363-71-5
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00002805
- M-Clarity quality level:MQ100
- Bod tání:74 - 75 °C (lit.)
- Vzorec:CH₃(CH₂)₁₉COOH
- Molekulární hmotnost:326,56