methylformiát, Supelco®
06547-5ML
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:5 mL
- Sekvence:2210
:
:12,06153
:32 °C (1013 hPa)
:0,9713 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:1243
:3,I
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:–32 °C
:203-481-7
:GHS02
:GHS07
:107-31-3
:C₂H₄O₂
:MFCD00003291