Orders LinkContactUsLinkComponent
ethylformiát, Supelco®
ethylformiát, Supelco®
2210, Glass bottle, 5 mL
Katalogové číslo 88554-5ML-F
Hořlavý
Dráždivý
Dodavatel:   Merck
ethylformiát, Supelco®
Katalogové číslo 88554-5ML-F
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  109-94-4
ethylformiát, Supelco®
ethylformiát, Supelco®
2210, Glass bottle, 5 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  109-94-4
Price
4 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonyma:  Formic acid ethyl ester
  • Číslo CAS:109-94-4
  • Vzorec:C₃H₆O₂
  • MDL číslo:MFCD00003294
  • Molecular Weight:74.08
  • Merck Index:13,03841
  • Bod varu:148 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–2 °C
  • Hustota:0,9208 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:–20 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-721-0
  • UN:1190
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :Density: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    5 mL
  • Sekvence:
    2210
Specifikace