ContactUsLinkComponent
Multi-parameter meters, handheld, Eutech CyberScan PCD 650
Multi-parameter meters, handheld, Eutech CyberScan PCD 650
Catalog # EUTEECPCDWP65044K
Supplier:  EUTECH
undefined
Multi-parameter meters, handheld, Eutech CyberScan PCD 650
Catalog # EUTEECPCDWP65044K
Supplier:  EUTECH
Specifications
  • Rozsah teplot:
    −10,0...+110,0 °C
  • Popis:
    Multi-parameter meters, handheld, Eutech CyberScan PCD 650
  • Model:
    PCD 650
  • ISE přesnost:
    0,5 % full scale (monovalent); 1 % full scale (divalent)
  • Přesnost teploty:
    ±0,5 °C
  • Rozlišení teploty:
    0,1 °C
  • Rozsah rozpuštěného kyslíku:
    0,00 - 90,00 mg/l
  • Rozlišení rozpuštěného kyslíku:
    0,01 mg/l; 0,1 %
  • Shoda:
    IP67
  • Přesnost vodivosti:
    ±1 % full scale
  • Kalibrace vodivosti:
    4 points (1 per range) auto, 5 points (1 per range) manual
  • Konstanta vodivosti článku:
    0,010 - 10,000 cm⁻¹
  • Rozsah vodivosti:
    0 - 500 mS/cm
  • Rozlišení vodivosti:
    0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
  • Připojení:
    DC phono sockets, BNC, 8 pin connector, 6 pin connector
  • Rozpuštěný kyslík - rozsah barometrického tlaku:
    450 - 825 mmHg or 59,9 - 109,9 kPa
  • DO - kalibrace:
    1 point
  • Rozpuštěný kyslík - saturace O₂:
    0 - 600,0 %
  • DO přesnost:
    ±0,2 mg/l
  • Kapacita pro ukládání dat:
    Up to 500 data sets
  • Displej:
    With backlight
  • ISE kalibrace:
    Up to 8 points
  • ISE rozlišení:
    2 - 3 digits
  • ISE rozsah:
    0,001 - 19900
  • Výstupy:
    IrDA, RS232C (LED)
  • Napájení:
    4× 1,5 V AA alkaline batteries or 9 V DC adapter, 500 mA
  • Salinita - přesnost:
    ±1 % full scale
  • Salinita - rozsah:
    0 - 80,00 ppt
  • Salinita - čitelnost:
    0,01 ppm / 0,1 ppm / 0,001 ppt / 0,01 ppt
  • TDS - přesnost:
    ±1% full scale
  • TDS - rozsah:
    0 - 500,0 ppt
  • TDS - rozlišení:
    0,01 ppm / 0,1 ppm / 0,001 ppt / 0,01 ppt / 0,1 ppt
  • Kompenzace teploty:
    ATC/MTC (0...100 °C)
  • Hmotnost:
    0,46 kg
  • Š×H×V:
    95×57×183 mm
  • Přesnost - mV:
    ±0,2
  • Rozsah - mV:
    ±2000,0
  • Rozlišení - mV:
    0,1
  • Přesnost - pH:
    ±0,002
  • Kalibrace - pH:
    1 (offset) to 6 points
  • Rozsah - pH:
    –2,000...+20,000
  • Rozlišení - pH:
    0,1 / 0,01 / 0,001
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
This portable meter enables users to measure pH, mV, conductivity, TDS, salinity, ions, dissolved oxygen and temperature values. It simultaneously measures and displays up to four parameters.
  • Accepts two-cell and four-cell conductivity probe to measure up to 500 m/s — meter measures pure water
  • Selectable multi-point calibration for more accurate conductivity measurements or single-point calibration for quick, convenient calibration with no mistakes
  • Electrode status report, calibration data and simultaneous display of up to 4 parameters
  • Rugged and IP67-rated waterproof for applications in harsh environments; meter floats on water
  • Recorded readings individually stamped with time and date in GLP compliant format
  • HI-LO limit alarm for easy quality control – Meter alerts when readings fall outside selected ranges
  • Wireless Information Technology: No wires, no cables — Transfer data from meter to computer with the press of a button
Ideal for environmental testing, water quality testing, industrial applications and aquaculture.
Delivery: Supplied with pH electrode ECFC7252203B, 4-cell conductivity electrode ECCONSEN9203J, dissolved oxygen probe ECDOHANDYNEW (all electrodes come with 3 m cables), DAS software, multi-probe holder, power adapter and carrying kit set incl. a plastic carrying case, 1× pH 4.01, pH 7.00 buffer solutions, storage solution and 1× deionised (rinse) water (60 ml each).