Močovina
3645, Glass bottle for solids, 500 g
Dodavatel: Cytiva
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
- Číslo CAS:57-13-6
- Vzorec:NH₂CONH₂
- MDL číslo:MFCD00008022
- Molecular Weight:60.06
- Merck Index:13,09935
- Bod varu:197 °C (1013 hPa)
- Bod tání:132,7 °C
- Hustota:1,34 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 1,34 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-315-5
- REACH:01-2119463277-33
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže17131901_DATA FILE 17131901_DATA FILE 1
Technický list
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Další podrobnosti o produktu
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645