ContactUsLinkComponent
pH/mV/°C meters, handheld, Eutech CyberScan pH 600 / 610 / 620
pH/mV/°C meters, handheld, Eutech CyberScan pH 600 / 610 / 620
Dodavatel:  EUTECH
Certifikáty
undefined
pH/mV/°C meters, handheld, Eutech CyberScan pH 600 / 610 / 620
Dodavatel:  EUTECH
Specifikace
  • Catalog No:
  • EUTEECPHWP61042K
  • EUTEECPHWP62042K
  • EUTEECPHWP60042K
  • EUTEECPHWP61001
  • EUTEECPHWP60001
  • Model:
  • pH 610
  • pH 620
  • pH 600
  • pH 610
  • pH 600
  • Rozsah - pH:
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,00...+20,00
  • −2,000...+20,000
  • −2,00...+20,00
  • Rozlišení - pH:
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01
  • Přesnost - pH:
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • Kalibrace - pH:
  • 1 (offset) to 6 points (USA, NIST, DIN, PWB, Custom)
  • 1 (offset) to 6 points (USA, NIST, DIN, PWB, Custom)
  • 1 (offset) to 6 points (USA, NIST, DIN, PWB, Custom)
  • 1 (offset) to 6 points (USA, NIST, DIN, PWB, Custom)
  • 1 (offset) to 6 points (USA, NIST, DIN, PWB, Custom)
  • Rozsah - mV:
  • ±2000,0
  • ±2000,0
  • ±2000,0
  • ±2000,0
  • ±2000,0
  • Rozlišení - mV:
  • 0,1
  • 0,1
  • 0,1
  • 0,1
  • 0,1
  • Přesnost - mV:
  • ±0,2
  • ±0,2
  • ±0,2
  • ±0,2
  • ±0,2
  • ISE rozsah:
  • -
  • 0,001...+19900
  • -
  • -
  • -
  • ISE rozlišení:
  • -
  • 2 or 3 digits
  • -
  • -
  • -
  • ISE přesnost:
  • -
  • 0,5 % full scale (monovalent), 1 % full scale (divalent)
  • -
  • -
  • -
  • ISE kalibrace:
  • -
  • Up to 8 points
  • -
  • -
  • -
  • ISE jednotky:
  • ppm/ molar/ mgL
  • Rozsah teplot:
  • −10,0...+110,0 °C
  • −10,0...+110,0 °C
  • −10,0...+110,0 °C
  • −10,0...+110,0 °C
  • −10,0...+110,0 °C
  • Rozlišení teploty:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Přesnost teploty:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • Kompenzace teploty:
  • ATC/MTC (0...100 °C)
  • ATC/MTC (0...100 °C)
  • ATC/MTC (0...100 °C)
  • ATC/MTC (0...100 °C)
  • ATC/MTC (0...100 °C)
  • Displej:
  • Custom display with backlight
  • Custom display with backlight
  • Custom display with backlight
  • Custom display with backlight
  • Custom display with backlight
  • Napájení:
  • 4× 1,5 V ‘AA’ alkaline batteries or 9 V DC adapter (optional)
  • 4× 1,5 V ‘AA’ alkaline batteries or 9 V DC adapter (optional)
  • 4× 1,5 V ‘AA’ alkaline batteries or 9 V DC adapter (optional)
  • 4× 1,5 V ‘AA’ alkaline batteries or 9 V DC adapter (optional)
  • 4× 1,5 V ‘AA’ alkaline batteries or 9 V DC adapter (optional)
  • Shoda:
  • IP67, GLP
  • IP67, GLP
  • IP67, GLP
  • IP67, GLP
  • IP67, GLP
  • Kapacita pro ukládání dat:
  • 500 data sets
  • 500 data sets
  • 500 data sets
  • 500 data sets
  • 500 data sets
  • Připojení:
  • DC phono sockets, 8 pin connector, BNC
  • DC phono sockets, 8 pin connector, BNC
  • DC phono sockets, 8 pin connector, BNC
  • DC phono sockets, 8 pin connector, BNC
  • DC phono sockets, 8 pin connector, BNC
  • Výstupy:
  • IrDA, RS232C (LED)
  • IrDA, RS232C (LED)
  • IrDA, RS232C (LED)
  • IrDA, RS232C (LED)
  • IrDA, RS232C (LED)
  • Š×H×V:
  • 95×57×183 mm
  • 95×57×183 mm
  • 95×57×183 mm
  • 95×57×183 mm
  • 95×57×183 mm
  • Hmotnost:
  • 0,46 kg
  • 0,46 kg
  • 0,46 kg
  • 0,46 kg
  • 0,46 kg