2-Decanone, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIAL196207-25G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:25 g
- Sekvence:3308
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod varu:211 °C (1013 hPa)
Bod tání:3 °C
Hustota:0,82 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:211-752-6
Číslo CAS:693-54-9
Vzorec:C₁₀H₂₀O
MDL číslo:MFCD00009571