ContactUsLinkComponent
Acetonitril ≥99.93% for biotechnology, Sigma-Aldrich®
  SIAL494445-100ML
 :  Merck
 :  
undefined
Acetonitril ≥99.93% for biotechnology, Sigma-Aldrich®
  SIAL494445-100ML
 :  Merck
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
 :
 :13,00071
 :81,6 °C (1013 hPa)
 :0,782 g/cm³ (20 °C)
 :3,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :Ambient
 :200-835-2
 :1648
 :01-2119471307-38
 :GHS02
 :GHS07
 :75-05-8
 :H₃CCN
 :MFCD00001878