ContactUsLinkComponent
Kyselina dichloroctová
Corrosive
Environment
Kyselina dichloroctová
Catalog # EHERC12320000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Corrosive
Environment
Kyselina dichloroctová
Catalog # EHERC12320000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,03075
Boiling Pt:194 °C (1013 hPa)
Melting Pt:∼–4 °C
Density:1,563 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:201-207-0
UN:1764
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS09
CAS Number:79-43-6
Formula:C₂H₂Cl₂O₂
MDL Number:MFCD00004223