ContactUsLinkComponent
L(+)-Leucin for synthesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.16009.0100
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
L(+)-Leucin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.16009.0100
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Solubility:
    24 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    300 °C (decomposition)
  • Molar Mass:
    131.18 g/mol
  • Bulk Density:
    300 - 400 kg/m3
  • Density:
    1.29 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    5.5 - 6.5 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Merck Index:14,05451
Bod tání:300 °C
Hustota:1,165 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-522-0
Číslo CAS:61-90-5
Vzorec:C₆H₁₃NO₂
MDL číslo:MFCD00002617