ContactUsLinkComponent
(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan 1.000 µg/ml v methanolu, Supelco®
(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan 1.000 µg/ml v methanolu, Supelco®
Catalog # 40103-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
(1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan 1.000 µg/ml v methanolu, Supelco®
Catalog # 40103-U
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1
  • Standard:
    Certified reference material, 1000 mug/ml in methanol
  • Čí. CAS:
    319-86-8
  • Popis:
    δ-BHC
  • Podmínky uskladnění:
    2...8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370 - H412
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    δ-HCH solution; δ-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane solution
  • Vzorec:
    C₆H₆Cl₆
  • Molekulární hmotnost:
    290,83
  • Bod vzplanutí:
    11 °C
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P273 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311