ContactUsLinkComponent
2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl (PCB No. 203) 100 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-203-CS
 :  
2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl (PCB No. 203) 100 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-203-CS
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1,2 mL
  • Čí. CAS:
    52663-76-0
  • Popis:
    2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl (PCB No. 203) 100 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₂Cl₈
  • Popis:
    2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl (PCB No. 203)