ContactUsLinkComponent
2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207) 10 µg/ml in isooctane
2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207) 10 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo EHERL20020700IO
Dodavatel:  EHRENSTORFER
Číslo CAS:  
2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207) 10 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo EHERL20020700IO
Dodavatel:  EHRENSTORFER
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    10 mL
  • Čí. CAS:
    52663-79-3
  • Popis:
    2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207) 10 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂HCl₉
  • Popis:
    2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207