ContactUsLinkComponent
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 206) 100 µg/ml in isooctane
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 206) 100 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-206-CS
Číslo CAS:  
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 206) 100 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-206-CS
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1,2 mL
  • Čí. CAS:
    40186-72-9
  • Popis:
    2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 206) 100 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂HCl₉
  • Popis:
    2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 206)