ContactUsLinkComponent
2,3,4,4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 115) 35 µg/ml in isooctane
2,3,4,4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 115) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-115
 :  
2,3,4,4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 115) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-115
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    74472-38-1
  • Popis:
    2,3,4,4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 115) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Popis:
    2,3,4,4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 115)