Kyselina L(+)-asparágová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:56-84-8
:
Vzorec:C₄H₇NO₄
MDL číslo:MFCD00002616
Merck Index:13,00845
Bod varu:311 °C (1013 hPa)
Bod tání:251 °C
Hustota:1,6613 g/cm³ (13 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ300
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-291-6
Frequently Bought Together