Kyselina L(+)-asparágová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:56-84-8
:
Vzorec:C₄H₇NO₄
MDL číslo:MFCD00002616
Merck Index:13,00845
Bod varu:311 °C (1013 hPa)
Bod tání:251 °C
Hustota:1,6613 g/cm³ (13 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-291-6
Výsledky testů specifikací
- Solubility:4 g/l (20 °C)
- Melting Point:269 - 271 °C (decomposition)
- Molar Mass:133.1 g/mol
- Bulk Density:430 kg/m3
- pH:2.5 - 3.5 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Výsledky testů specifikací
Související informace
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržemsds_816003
SDS
ProductPage_816003 ProductPage_816003
Specifikace produktu
Frequently Bought Together