ContactUsLinkComponent
2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 121) 35 µg/ml in isooctane
2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 121) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-121
 :  
2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 121) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-121
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    56558-18-0
  • Popis:
    2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 121) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Popis:
    2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 121)