ContactUsLinkComponent
2,3,3',5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 111) 100 µg/ml in isooctane
2,3,3',5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 111) 100 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-111-CS
Číslo CAS:  
2,3,3',5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 111) 100 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-111-CS
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1,2 mL
  • Čí. CAS:
    39635-32-0
  • Popis:
    2,3,3',5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 111) 100 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Popis:
    2,3,3',5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 111)