ContactUsLinkComponent
2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 159) 100 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-159-CS
 :  
2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 159) 100 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-159-CS
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1,2 mL
  • Čí. CAS:
    39635-35-3
  • Popis:
    2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 159) 100 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Popis:
    2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 159)