ContactUsLinkComponent
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 126) 35 µg/ml in isooctane
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 126) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-126
 :  
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 126) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-126
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    57465-28-8
  • Popis:
    3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 126) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Popis:
    3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 126)