ContactUsLinkComponent
2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 110) 35 µg/ml in isooctane
2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 110) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-110
Číslo CAS:  
2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 110) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-110
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    38380-03-9
  • Popis:
    2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 110) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Popis:
    2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 110)