ContactUsLinkComponent
2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 163) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-163
 :  
2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 163) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-163
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    74472-44-9
  • Popis:
    2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 163) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Popis:
    2,3,3',4',5,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 163)