ContactUsLinkComponent
2,3,3',4,4',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 158) 100 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-158-CS
 :  
2,3,3',4,4',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 158) 100 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-158-CS
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1,2 mL
  • Čí. CAS:
    74472-42-7
  • Popis:
    2,3,3',4,4',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 158) 100 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Popis:
    2,3,3',4,4',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 158)