ContactUsLinkComponent
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 156) 35 µg/ml in isooctane
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 156) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-156
 :  
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 156) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-156
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    38380-08-4
  • Popis:
    2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 156) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Popis:
    2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 156)