ContactUsLinkComponent
2,2',3,4,6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 88) 35 µg/ml in isooctane
2,2',3,4,6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 88) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-88
 :  
2,2',3,4,6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 88) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-88
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    55215-17-3
  • Popis:
    2,2',3,4,6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 88) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Popis:
    2,2',3,4,6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 88)