ContactUsLinkComponent
2,2',3,4,5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 86) 35 µg/ml in isooctane
2,2',3,4,5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 86) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-86
Číslo CAS:  
2,2',3,4,5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 86) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-86
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    55312-69-1
  • Popis:
    2,2',3,4,5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 86) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Popis:
    2,2',3,4,5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 86)