ContactUsLinkComponent
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 101) 35 µg/ml in isooctane
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 101) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-101
Číslo CAS:  
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 101) 35 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-101
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    37680-73-2
  • Popis:
    2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 101) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Popis:
    2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 101)