2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 101) 10 µg/ml in isooctane, Supelco®
36902-2ML
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:37680-73-2
- Popis:2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 101) 10 µg/ml in isooctane
- Podmínky uskladnění:2...8 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H304 - H315 - H336 - H410
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00055553
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl solution; 2,2′,4,5,5′-PCB
- Vzorec:C₁₂H₅Cl₅
- Molekulární hmotnost:326,43
- Bod vzplanutí:4 °C - closed cup
- GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
: P210 - P273 - P301 + P310 + P331 - P302 + P352