ContactUsLinkComponent
2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 92) 35 µg/ml in isooctane
2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 92) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-92
 :  
2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 92) 35 µg/ml in isooctane
  PROOCIL-PCB-92
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    52663-61-3
  • Popis:
    2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 92) 35 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Popis:
    2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 92)