ContactUsLinkComponent
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 141) 100 µg/ml in isooctane
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 141) 100 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-141-CS
Číslo CAS:  
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 141) 100 µg/ml in isooctane
Katalogové číslo PROOCIL-PCB-141-CS
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1,2 mL
  • Čí. CAS:
    52712-04-6
  • Popis:
    2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 141) 100 µg/ml in isooctane
  • Vzorec:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Popis:
    2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 141)